2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300985-1G PC300985-250MG
APOSPC300985-1GEA 45.3 CHF
APOSPC300985-1G APOSPC300985-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
Formel: C₇H₅F₂IN₂O
MW: 298.029 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31630104
CAS-Nummer: 2244085-59-2