2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300966-1G PC300966-5G
APOSPC300966-1GEA 499 CHF
APOSPC300966-1G APOSPC300966-5G
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇ClFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19310038
CAS-Nummer: 1310141-83-3