(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300960-10G
PC300960-5G
PC300960-1G
APOSPC300960-10GEA
780
CHF
APOSPC300960-10G
APOSPC300960-5G
APOSPC300960-1G
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Formel:
C₁₁H₁₀FNO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00452550 CAS-Nummer: 1421751-34-9 |