2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC300942-10G PC300942-5G PC300942-1G
APOSPC300942-10GEA 592 CHF
APOSPC300942-10G APOSPC300942-5G APOSPC300942-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₆F₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07852052
CAS-Nummer: 18087-62-2