Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300937-1G
PC300937-5G
APOSPC300937-1GEA
578
CHF
APOSPC300937-1G
APOSPC300937-5G
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Formel:
C₉H₁₀FNO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30529729 CAS-Nummer: 2197053-22-6 |