1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300890-10G
PC300890-1G
PC300890-5G
APOSPC300890-10GEA
1490
CHF
APOSPC300890-10G
APOSPC300890-1G
APOSPC300890-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₈ClFO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973766 CAS-Nummer: 878572-03-3 |