1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300875-1G
PC300875-250MG
PC300875-5G
APOSPC300875-1GEA
34.8
CHF
APOSPC300875-1G
APOSPC300875-250MG
APOSPC300875-5G
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
Formel:
C₈H₁₄F₃NO MW: 197,198 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00551090 CAS-Nummer: 478050-22-5 |