1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300874-1G
PC300874-250MG
PC300874-5G
APOSPC300874-1GEA
318
CHF
APOSPC300874-1G
APOSPC300874-250MG
APOSPC300874-5G
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Formel:
C₈H₁₅F₃N₂O MW: 212,213 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02081939 CAS-Nummer: 477847-10-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)