1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300873-1G
PC300873-250MG
PC300873-5G
APOSPC300873-1GEA
69.6
CHF
APOSPC300873-1G
APOSPC300873-250MG
APOSPC300873-5G
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Formel:
C₇H₁₂F₃NO MW: 183,171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00466829 CAS-Nummer: 959045-77-3 |