Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300862-1G PC300862-5G
APOSPC300862-1GEA 223 CHF
APOSPC300862-1G APOSPC300862-5G
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formel: C₁₄H₉ClF₃NO₃
MW: 331.674 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03644664
CAS-Nummer: 852952-21-7