2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC300817-1G PC300817-5G
APOSPC300817-1GEA 110 CHF
APOSPC300817-1G APOSPC300817-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,128 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847151
CAS-Nummer: 1060739-01-6