Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300816-1G
PC300816-5G
APOSPC300816-1GEA
83.6
CHF
APOSPC300816-1G
APOSPC300816-5G
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Formel:
C₁₁H₁₂F₂O₃ MW: 230,208 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28148236 CAS-Nummer: 1823562-23-7 |