Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300790-1G PC300790-250MG PC300790-5G
APOSPC300790-1GEA 390 CHF
APOSPC300790-1G APOSPC300790-250MG APOSPC300790-5G
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Formel: C₁₄H₁₇F₂NO₃
MW: 285,286 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28103351
CAS-Nummer: 1858250-79-9