2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300783-1G
PC300783-250MG
APOSPC300783-1GEA
418
CHF
APOSPC300783-1G
APOSPC300783-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₀F₃NO₂ MW: 245,198 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28103345 CAS-Nummer: 150660-42-7 |