3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC300781-1G
PC300781-250MG
PC300781-5G
APOSPC300781-1GEA
279
CHF
APOSPC300781-1G
APOSPC300781-250MG
APOSPC300781-5G
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O MW: 228,171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26939177 CAS-Nummer: 149739-45-7 |