4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300766-1G PC300766-250MG
APOSPC300766-1GEA 133 CHF
APOSPC300766-1G APOSPC300766-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
MW: 192,095 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11106713
CAS-Nummer: 220880-12-6