Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300763-1G PC300763-5G PC300763-250MG
APOSPC300763-1GEA 279 CHF
APOSPC300763-1G APOSPC300763-5G APOSPC300763-250MG
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Formel: C₁₂H₁₂F₃NO₂
MW: 259,224 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28040514
CAS-Nummer: 1858257-29-0