8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300754-1G PC300754-250MG
APOSPC300754-1GEA 200 CHF
APOSPC300754-1G APOSPC300754-250MG
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20923664
CAS-Nummer: 1368664-08-7