3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300706-1G PC300706-250MG
APOSPC300706-1GEA 348 CHF
APOSPC300706-1G APOSPC300706-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09749936
CAS-Nummer: 1000342-21-1