(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300699-1G
PC300699-250MG
PC300699-5G
APOSPC300699-1GEA
195
CHF
APOSPC300699-1G
APOSPC300699-250MG
APOSPC300699-5G
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Formel:
C₁₁H₉F₂NO₄ MW: 257,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20037424 CAS-Nummer: 1216321-25-3 |