Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300696-100G PC300696-10G PC300696-25G
APOSPC300696-100GEA 348 CHF
APOSPC300696-100G APOSPC300696-10G APOSPC300696-25G
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Formel: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C (100 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203702
CAS-Nummer: 20372-66-1