N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300686-1G
PC300686-5G
PC300686-10G
APOSPC300686-1GEA
237
CHF
APOSPC300686-1G
APOSPC300686-5G
APOSPC300686-10G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Formel:
C₁₀H₈BrF₃N₂OS MW: 341,148 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18074545 CAS-Nummer: 1427460-45-4 |