1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC300679-1G
PC300679-5G
PC300679-10G
APOSPC300679-1GEA
193
CHF
APOSPC300679-1G
APOSPC300679-5G
APOSPC300679-10G
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Formel:
C₁₄H₁₅F₃N₂O MW: 284,277 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02186476 CAS-Nummer: 478047-04-0 |