2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300673-1G PC300673-5G
APOSPC300673-1GEA 431 CHF
APOSPC300673-1G APOSPC300673-5G
2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₃N₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13188015
CAS-Nummer: 873450-23-8