N,2-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300669-1G PC300669-5G
APOSPC300669-1GEA 279 CHF
APOSPC300669-1G APOSPC300669-5G
N,2-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,2-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₉H₉F₃N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11826496
CAS-Nummer: 1090043-67-6