2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
PC300656-5G
APOSPC300656-5GEA 0 CHF
APOSPC300656-5G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde oxime
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde oxime
Formel: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,149 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20730951
CAS-Nummer: 1227957-39-2