2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300651-1G PC300651-10G PC300651-5G
APOSPC300651-1GEA 237 CHF
APOSPC300651-1G APOSPC300651-10G APOSPC300651-5G
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
Formel: C₁₃H₁₈ClFN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01453128
CAS-Nummer: 416894-47-8