2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC300648-1G PC300648-10G PC300648-5G
APOSPC300648-1GEA 232 CHF
APOSPC300648-1G APOSPC300648-10G APOSPC300648-5G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formel: C₁₂H₇F₃N₂O₂
MW: 268.191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846261
CAS-Nummer: 1227954-93-9