1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC300646-1G PC300646-10G PC300646-5G
APOSPC300646-1GEA 232 CHF
APOSPC300646-1G APOSPC300646-10G APOSPC300646-5G
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formel: C₁₃H₉F₃N₂O₂
MW: 282,218 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846259
CAS-Nummer: 1227954-39-3