tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300641-1G PC300641-10G PC300641-5G
APOSPC300641-1GEA 346 CHF
APOSPC300641-1G APOSPC300641-10G APOSPC300641-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11615818
CAS-Nummer: 1227955-27-2