(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300628-1G PC300628-5G
APOSPC300628-1GEA 297 CHF
APOSPC300628-1G APOSPC300628-5G
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂
MW: 269,219 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21602385
CAS-Nummer: 1427460-22-7