1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300626-1G
PC300626-500MG
PC300626-5G
APOSPC300626-1GEA
376
CHF
APOSPC300626-1G
APOSPC300626-500MG
APOSPC300626-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel:
C₁₀H₁₂F₃N₃ MW: 231,218 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00114707 CAS-Nummer: 118708-88-6 |