Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300619-1G
PC300619-5G
APOSPC300619-1GEA
297
CHF
APOSPC300619-1G
APOSPC300619-5G
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₁FO₂ MW: 230,234 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00662461 CAS-Nummer: 80254-85-9 |