Methyl 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300616-5G
APOSPC300616-5GEA
0
CHF
APOSPC300616-5G
Methyl 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₁FO₂ MW: 230,234 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05979321 CAS-Nummer: 80254-87-1 |