3-(Bromomethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC300602-1G PC300602-250MG
APOSPC300602-1GEA 0 CHF
APOSPC300602-1G APOSPC300602-250MG
3-(Bromomethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-(Bromomethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₇BrF₃N
Melting Pt: 48…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12923135
CAS-Nummer: 917396-30-6
UN: 3261
ADR: 8,III