(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300594-1G PC300594-5G
APOSPC300594-1GEA 179 CHF
APOSPC300594-1G APOSPC300594-5G
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formel: C₁₃H₉ClF₃NO₂
MW: 303.664 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756229
CAS-Nummer: 1160430-73-8