5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300591-1G PC300591-250MG
APOSPC300591-1GEA 488 CHF
APOSPC300591-1G APOSPC300591-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formel: C₁₀H₇F₃N₂OS
MW: 260,236 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12032266
CAS-Nummer: 1171927-43-7