3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300580-10G PC300580-1G PC300580-5G
APOSPC300580-10GEA 749 CHF
APOSPC300580-10G APOSPC300580-1G APOSPC300580-5G
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃NS
MW: 227,635 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17168287
CAS-Nummer: 1378308-91-8