3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300579-1G PC300579-5G
APOSPC300579-1GEA 26.2 CHF
APOSPC300579-1G APOSPC300579-5G
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225,595 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17168286
CAS-Nummer: 1379366-69-4