2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Bromo-6-fluorophenyl)methanol
PC300574-25G PC300574-5G
APOSPC300574-25GEA 119 CHF
APOSPC300574-25G APOSPC300574-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205.024 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263985
CAS-Nummer: 261723-33-5