7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300572-1G
PC300572-250MG
APOSPC300572-1GEA
328
CHF
APOSPC300572-1G
APOSPC300572-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₈H₈FN₃O MW: 181,167 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16631265 CAS-Nummer: 1279842-87-3 |