3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC300557-1G PC300557-5G PC300557-250MG
APOSPC300557-1GEA 61 CHF
APOSPC300557-1G APOSPC300557-5G APOSPC300557-250MG
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233,187 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02571869
CAS-Nummer: 180263-44-9