5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
PC300556-1G PC300556-5G
APOSPC300556-1GEA 279 CHF
APOSPC300556-1G APOSPC300556-5G
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Formel: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,156 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13176792
CAS-Nummer: 87150-14-9