3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300538-1G PC300538-5G
APOSPC300538-1GEA 112 CHF
APOSPC300538-1G APOSPC300538-5G
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₂H₇ClF₃NO
MW: 273,638 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00244669
CAS-Nummer: 95711-04-9