2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300516-250MG
APOSPC300516-250MGEA 64.5 CHF
APOSPC300516-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,564 g/mol
Melting Pt: 26…28 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18250484
CAS-Nummer: 114997-91-0