2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydro-2-methyl-3-oxo-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazine, 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-4H-benzo[b][1,4]oxazin-3-one
PC300508-1G PC300508-250MG
APOSPC300508-1GEA 293 CHF
APOSPC300508-1G APOSPC300508-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₁₀H₈F₃NO₂
MW: 231,171 g/mol
Melting Pt: 154…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19376607
CAS-Nummer: 189940-07-6