3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300504-1G PC300504-250MG
APOSPC300504-1GEA 520 CHF
APOSPC300504-1G APOSPC300504-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Melting Pt: 141…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22551931
CAS-Nummer: 1263061-60-4