4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Fluoro-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-fluorotoluene
PC2985-1G PC2985-25G PC2985-5G PC2985-100G
APOSPC2985-1GEA 21.1 CHF
APOSPC2985-1G APOSPC2985-25G APOSPC2985-5G APOSPC2985-100G
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172,584 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115881
CAS-Nummer: 21900-43-6
UN: 3265
ADR: 8,III