6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC2938-1G PC2938-5G
APOSPC2938-1GEA 165 CHF
APOSPC2938-1G APOSPC2938-5G
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265.03 g/mol
Melting Pt: 235…240 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741395
CAS-Nummer: 914637-51-7