4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC2937-1G PC2937-5G
APOSPC2937-1GEA 279 CHF
APOSPC2937-1G APOSPC2937-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741394
CAS-Nummer: 392-11-0